Merck
GF93922724
Hafnium
rod, 100mm, diameter 1.6mm, as drawn, 97%
Sinónimos:
Hafnium, HF007900
Seleccione un Tamaño
1 EA
351,00 €
5 EA
1420,00 €
351,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EA
351,00 €
5 EA
1420,00 €
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
Hf
Número de CAS:
Peso molecular:
178.49
Número MDL:
Código UNSPSC:
12141718
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.23
351,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Ensayo
≥97%
Formulario
rod
fabricante / nombre comercial
Goodfellow 939-227-24
resistividad
29.6 μΩ-cm, 0°C
bp
4602 °C (lit.)
mp
2227 °C (lit.)
densidad
13.3 g/cm3 (lit.)
cadena SMILES
[Hf]
InChI
1S/Hf
Clave InChI
VBJZVLUMGGDVMO-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Información legal
Product of Goodfellow
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)