Documentos clave
GF93805746
Stainless Steel - AISI 304 alloy, FeCr18Ni10
foil, 25mm disks, 0.05mm thickness, hard
Sinónimos:
FE220250
Seleccione un Tamaño
10 EA
867,00 €
867,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
10 EA
867,00 €
About This Item
Código UNSPSC:
11171600
NACRES:
NA.23
867,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Formulario
foil (disks - hard)
fabricante / nombre comercial
Goodfellow 938-057-46
tamaño × grosor
25 mm × 0.05 mm
Descripción general
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)