Documentos clave
GF93447119
Stainless Steel - AISI 347 alloy, FeCr18Ni10Nb
foil, 150 x 150mm, 2.0mm thickness, annealed
Sinónimos:
FE230350
Seleccione un Tamaño
1 EA
410,00 €
410,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EA
410,00 €
About This Item
Código UNSPSC:
11171600
NACRES:
NA.23
410,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Formulario
foil (annealed)
fabricante / nombre comercial
Goodfellow 934-471-19
tamaño × grosor
150 mm × 150 mm × 2.0 mm
Descripción general
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)