Documentos clave
GF92973527
Constantan - resistance alloy, Cu55Ni45
foil, 6mm disks, 0.25mm thickness, as rolled
Sinónimos:
CU040350
Seleccione un Tamaño
10 EA
861,00 €
861,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
10 EA
861,00 €
About This Item
Código UNSPSC:
11101711
NACRES:
NA.23
861,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Formulario
foil (disks - as rolled)
fabricante / nombre comercial
Goodfellow 929-735-27
tamaño × grosor
6 mm × 0.25 mm
Descripción general
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)