Merck
GF92963313
Gadolinium
foil, thickness 0.1 mm, size 50 × 50 mm, purity 99%
Sinónimos:
GD000240
Seleccione un Tamaño
1 EA
1170,00 €
1170,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EA
1170,00 €
About This Item
Fórmula lineal:
Gd
Número de CAS:
Peso molecular:
157.25
Número MDL:
Código UNSPSC:
12141605
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.23
1170,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Ensayo
99%
Formulario
foil
fabricante / nombre comercial
Goodfellow 929-633-13
resistividad
126 μΩ-cm, 20°C
tamaño
50 × 50 mm
grosor
0.1 mm
bp
3273 °C (lit.)
mp
1313 °C (lit.)
densidad
7.886 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
[Gd]
InChI
1S/Gd
Clave InChI
UIWYJDYFSGRHKR-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Información legal
Product of Goodfellow
Pictogramas
Flame
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Water-react 3
Código de clase de almacenamiento
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)