Documentos clave
GF92936919
Aluminum-silicon alloy, Al88Si12
powder, 150micron max. particle size, atomized, 200g
Sinónimos:
AL136011
Seleccione un Tamaño
1 EA
713,00 €
713,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EA
713,00 €
About This Item
Código UNSPSC:
12352311
NACRES:
NA.23
713,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Formulario
powder (alloy pre-cursor)
fabricante / nombre comercial
Goodfellow 929-369-19
peso
200 g
tamaño de la part. máx.
150 μm
Descripción general
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)