Documentos clave
GF92920923
Nickel-iron-molybdenum alloy, Ni80Fe15.5Mo4.5
foil, 100 x 100mm, 0.5mm thickness, annealed
Sinónimos:
NJ270350
Seleccione un Tamaño
1 EA
323,00 €
5 EA
1230,00 €
323,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EA
323,00 €
5 EA
1230,00 €
About This Item
Código UNSPSC:
11101712
NACRES:
NA.23
323,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Formulario
foil (annealed)
fabricante / nombre comercial
Goodfellow 929-209-23
tamaño × grosor
100 mm × 100 mm × 0.5 mm
Descripción general
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)