Documentos clave
GF92874998
Nickel-chromium alloy, Ni80Cr20
foil, 0.5m coil, 0.10mm thickness, as rolled
Sinónimos:
NI050235
Seleccione un Tamaño
1 EA
530,00 €
530,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EA
530,00 €
About This Item
Código UNSPSC:
11101711
NACRES:
NA.23
530,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Formulario
foil (coil - as rolled)
fabricante / nombre comercial
Goodfellow 928-749-98
tamaño × grosor
0.5 m × 0.10 mm
Descripción general
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)