Documentos clave
GF92585054
Stainless Steel - AISI 316 alloy, FeCr18Ni10Mo3
foil, 300 x 300mm, 0.075mm thickness, annealed, light tight (lt)
Sinónimos:
FE240260
Seleccione un Tamaño
1 EA
272,00 €
5 EA
1040,00 €
272,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EA
272,00 €
5 EA
1040,00 €
About This Item
Código UNSPSC:
11171600
NACRES:
NA.23
272,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
descripción
light tight (lt)
Formulario
annealed (
quarter hard)
foil (
quarter hard)
fabricante / nombre comercial
Goodfellow 925-850-54
tamaño × grosor
300 mm × 300 mm × 0.075 mm
Descripción general
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)