Documentos clave
GF92017087
Gold/Nickel
wire, 1.0 mm diameter, Au82%/Ni18%, length 0.2 m, temper annealed
Sinónimos:
AU055170
Seleccione un Tamaño
1 EA
1160,00 €
1160,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Request a Bulk Order
Notifíqueme
Reciba una notificación por correo electrónico cuando este artículo esté listo para su envío.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EA
1160,00 €
About This Item
Código UNSPSC:
11101711
NACRES:
NA.23
1160,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Request a Bulk Order
Notifíqueme
Reciba una notificación por correo electrónico cuando este artículo esté listo para su envío.
Formulario
wire
fabricante / nombre comercial
Goodfellow 920-170-87
Longitud
0.2 m
diámetro
1.0 mm
Descripción general
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Información legal
Product of Goodfellow
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)