Documentos clave
GF91874391
Inconel® X750 - heat resisting alloy, Ni74Cr15Fe7TiAlNb
foil, 0.5m coil, 0.028mm thickness, as rolled
Sinónimos:
NI160220
Seleccione un Tamaño
1 EA
687,00 €
687,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EA
687,00 €
About This Item
Código UNSPSC:
11101712
NACRES:
NA.23
687,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Formulario
foil (coil - as rolled)
fabricante / nombre comercial
Goodfellow 918-743-91
tamaño × grosor
0.5 m × 0.028 mm
Descripción general
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Información legal
INCONEL is a registered trademark of Special Metals Corporation
Inconel is a registered trademark of Special Metals Corporation
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)