Documentos clave
GF91195814
Manganese-nickel alloy, Mn88Ni12
foil, 25 x 25mm, 0.125mm thickness, as rolled
Sinónimos:
MN010230
Seleccione un Tamaño
1 EA
574,00 €
5 EA
2180,00 €
574,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EA
574,00 €
5 EA
2180,00 €
About This Item
Código UNSPSC:
11101711
NACRES:
NA.23
574,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Formulario
foil (temper - as rolled)
fabricante / nombre comercial
Goodfellow 911-958-14
tamaño × grosor
25 mm × 25 mm × 0.125 mm
Descripción general
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)