Documentos clave
GF91106513
Nickel-beryllium-titanium alloy, Ni97.5Be1.95Ti0.5
foil, 25mm disks, 0.01mm thickness
Sinónimos:
NI080200
Seleccione un Tamaño
10 EA
1400,00 €
1400,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
10 EA
1400,00 €
About This Item
Código UNSPSC:
11101711
NACRES:
NA.23
1400,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Formulario
foil (disc)
fabricante / nombre comercial
Goodfellow 911-065-13
diám. × grosor
25 mm × 0.01 mm
Descripción general
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)