Documentos clave
GF90912135
Inconel® alloy 600 - heat resisting alloy, Ni72Cr16Fe8
foil, 4mm disks, 0.05mm thickness, annealed
Sinónimos:
NI020204
Seleccione un Tamaño
10 EA
1330,00 €
1330,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
10 EA
1330,00 €
About This Item
Código UNSPSC:
11101712
NACRES:
NA.23
1330,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Formulario
annealed
foil (disks)
fabricante / nombre comercial
Goodfellow 909-121-35
tamaño × grosor
4 mm × 0.05 mm
Categorías relacionadas
Descripción general
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Información legal
INCONEL is a registered trademark of Special Metals Corporation
Inconel is a registered trademark of Special Metals Corporation
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)