Documentos clave
GF90747658
Stainless Steel - AISI 430 alloy, Fe81Cr17MnSiCSP
foil, 50 x 50mm, 2.0mm thickness, annealed
Sinónimos:
FF230400
Seleccione un Tamaño
1 EA
183,00 €
5 EA
695,00 €
183,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EA
183,00 €
5 EA
695,00 €
About This Item
Código UNSPSC:
11171600
NACRES:
NA.23
183,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Formulario
foil (annealed)
fabricante / nombre comercial
Goodfellow 907-476-58
tamaño × grosor
50 mm × 50 mm × 2.0 mm
Descripción general
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)