Documentos clave
GF90052400
Stainless Steel - AISI 347 alloy, FeCr18Ni10Nb
foil, 2m coil, 0.1mm thickness, annealed
Sinónimos:
FE230220
Seleccione un Tamaño
1 EA
451,00 €
451,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EA
451,00 €
About This Item
Código UNSPSC:
11171600
NACRES:
NA.23
451,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Formulario
annealed
foil (coil)
fabricante / nombre comercial
Goodfellow 900-524-00
tamaño × grosor
2 m × 0.1 mm
Descripción general
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)