Documentos clave
GF89827521
Monel® alloy 400, Ni65Cu33Fe2
foil, 300 x 300mm, 0.5mm thickness, annealed
Sinónimos:
NI110450
Seleccione un Tamaño
1 EA
517,00 €
517,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EA
517,00 €
About This Item
Código UNSPSC:
11101712
NACRES:
NA.23
517,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Formulario
foil (annealed)
fabricante / nombre comercial
Goodfellow 898-275-21
tamaño × grosor
300 mm × 300 mm × 0.5 mm
Descripción general
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Información legal
Monel is a registered trademark of Special Metals Corporation
Monel is a registered trademark of Huntington Alloys Corp.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)