Documentos clave
GF89579716
T2 - thermocouple alloy, Ni95(Al+Mn+Si)5
foil, 0.2m coil, 100mm coil width, 0.25mm thickness, annealed
Sinónimos:
NI100260
Seleccione un Tamaño
1 EA
369,00 €
369,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EA
369,00 €
About This Item
Código UNSPSC:
11101711
NACRES:
NA.23
369,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Formulario
annealed
foil (coil)
fabricante / nombre comercial
Goodfellow 895-797-16
L × An × grosor
0.2 m × 100 mm × 0.25 mm
Descripción general
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)