Documentos clave
GF89173042
Polycarbonate
(PC), tube, outside diameter 20mm, L 200 mm, wall thickness 2 mm
Sinónimos:
CT307500
Seleccione un Tamaño
1 EA
268,00 €
5 EA
1090,00 €
10 EA
1990,00 €
268,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EA
268,00 €
5 EA
1090,00 €
10 EA
1990,00 €
About This Item
Código UNSPSC:
12352100
NACRES:
NA.23
268,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Formulario
tubes
fabricante / nombre comercial
Goodfellow 891-730-42
Longitud
200 mm
pared grosor
2 mm
Descripción general
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Información legal
Product of Goodfellow
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)