Merck
GF89065929
Niobium
foil, thickness 0.1 mm, diameter 10 mm, purity 99.9%
Sinónimos:
NB000330, Columbium
Seleccione un Tamaño
10 EA
877,00 €
877,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
10 EA
877,00 €
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
Nb
Número de CAS:
Peso molecular:
92.91
Número MDL:
Código UNSPSC:
12141730
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.23
877,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Ensayo
99.9%
Formulario
foil
fabricante / nombre comercial
Goodfellow 890-659-29
resistividad
13-16 μΩ-cm, 20°C
Diámetro
10 mm
grosor
0.1 mm
bp
4742 °C (lit.)
mp
2468 °C (lit.)
densidad
8.57 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
[Nb]
InChI
1S/Nb
Clave InChI
GUCVJGMIXFAOAE-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
Descripción general
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Información legal
Product of Goodfellow
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
nwg
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)