Documentos clave
GF88766230
Vanadium nitride
powder, 150 max. part. size (micron), weight 200 g, purity 99%
Sinónimos:
V 536010
Seleccione un Tamaño
1 EA
2540,00 €
2540,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EA
2540,00 €
About This Item
Código UNSPSC:
12352103
NACRES:
NA.23
2540,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Ensayo
99%
Formulario
powder
fabricante / nombre comercial
Goodfellow 887-662-30
peso
200 g
tamaño de la part. máx.
150 (micron)
Descripción general
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Información legal
Product of Goodfellow
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)