Documentos clave
GF88147536
Silicone Elastomer, Tube, Outside Diameter 1.5Mm, Length 1 M, Wall Thickness 0.5Mm
silicone elastomer, tube, outside diameter 1.5mm, L 1 m, wall thickness 0.5 mm
Sinónimos:
SI307150
Seleccione un Tamaño
1 EA
213,00 €
213,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EA
213,00 €
About This Item
Código UNSPSC:
12352100
NACRES:
NA.23
213,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Formulario
tubes
fabricante / nombre comercial
Goodfellow 881-475-36
Longitud
1 m
pared grosor
0.5 mm
Descripción general
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Información legal
Product of Goodfellow
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)