Documentos clave
GF87830714
Stainless Steel - AISI 321 alloy, FeCr18Ni9Ti
foil, 2m coil, 0.025mm thickness, half hard
Sinónimos:
FE210247
Seleccione un Tamaño
1 EA
1030,00 €
1030,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EA
1030,00 €
About This Item
Código UNSPSC:
11171600
NACRES:
NA.23
1030,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Formulario
foil (coil - half hard)
fabricante / nombre comercial
Goodfellow 878-307-14
tamaño × grosor
2 m × 0.025 mm
Descripción general
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)