Documentos clave
GF87748228
Alumina
rod, 15.0 mm diameter, length 100 mm
Sinónimos:
AL607982
Seleccione un Tamaño
1 EA
15.790,00 €
15.790,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EA
15.790,00 €
About This Item
Código UNSPSC:
11181511
NACRES:
NA.23
15.790,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Formulario
rod
fabricante / nombre comercial
Goodfellow 877-482-28
Longitud
100 mm
diámetro
15.0 mm
Categorías relacionadas
Descripción general
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Información legal
Product of Goodfellow
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)