Documentos clave
GF87502877
High permeability magnetic alloy, Ni80Fe15Mo5
foil, 8mm disks, 0.012mm thickness
Sinónimos:
NI180220
Seleccione un Tamaño
10 EA
1240,00 €
1240,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
10 EA
1240,00 €
About This Item
Código UNSPSC:
11101712
NACRES:
NA.23
1240,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Formulario
foil (disc)
fabricante / nombre comercial
Goodfellow 875-028-77
diám. × grosor
8 mm × 0.012 mm
Descripción general
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)