Documentos clave
GF86788940
Copper-beryllium alloy, Cu98Be2
foil, 10mm disks, 0.005mm thickness, as rolled
Sinónimos:
CU070225
Seleccione un Tamaño
10 EA
869,00 €
869,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
10 EA
869,00 €
About This Item
Código UNSPSC:
31152304
NACRES:
NA.23
869,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Formulario
foil (disks - as rolled)
fabricante / nombre comercial
Goodfellow 867-889-40
tamaño × grosor
10 mm × 0.005 mm
Descripción general
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)