Documentos clave
GF86468495
Polyetheretherketone, 30% Glass Fiber Reinforced
(PEEK - 30% GFR), granule, 6 mm nominal granule size, weight 50 g, condition high viscosity
Sinónimos:
EK326300
Seleccione un Tamaño
1 EA
251,00 €
251,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EA
251,00 €
About This Item
Código UNSPSC:
12352100
NACRES:
NA.23
251,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Formulario
granular
fabricante / nombre comercial
Goodfellow 864-684-95
peso
50 g
tamaño nominal del gránulo
6 mm
Descripción general
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Información legal
Product of Goodfellow
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)