Merck
GF85976038
Lead
foil, 5m coil, thickness 0.15mm, as rolled, 99.95%
Sinónimos:
Lead, PB000350
Seleccione un Tamaño
1 EA
733,00 €
733,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EA
733,00 €
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
Pb
Número de CAS:
Peso molecular:
207.20
Número MDL:
Código UNSPSC:
12141723
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.23
733,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Ensayo
≥99.95%
Formulario
foil
fabricante / nombre comercial
Goodfellow 859-760-38
resistividad
20.65 μΩ-cm
bp
1740 °C (lit.)
mp
327.4 °C (lit.)
cadena SMILES
[Pb]
InChI
1S/Pb
Clave InChI
WABPQHHGFIMREM-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Información legal
Product of Goodfellow
Pictogramas
Health hazardEnvironment
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Lact. - Repr. 1A - STOT RE 1 Oral
Órganos de actuación
Central nervous system,Blood,Immune system,Kidney
Código de clase de almacenamiento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Clase de riesgo para el agua (WGK)
nwg
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Listados normativos
Los listados normativos se proporcionan para los productos químicos principalmente. Para los productos no químicos sólo se puede proporcionar información limitada. Si no hay ninguna entrada, significa que ninguno de los componentes está en la lista. Es obligación del usuario garantizar el uso seguro y legal del producto.
EU REACH SVHC Candidate List
CAS No.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
X A Li et al.
Medical physics, 26(7), 1245-1251 (1999-08-06)
The purpose of this work is to study the dose enhancement by a thin foil (thickness of 0.2-4 mm) of high-Z material in a water phantom, irradiated by high-energy photon beams. EGS4 Monte Carlo technique was used. Perturbations on the
Antonio Lopez Medina et al.
Physics in medicine and biology, 49(1), 17-32 (2004-02-20)
Two dosimetry protocols based on absorbed dose to water have recently been implemented: TG-51 and TRS-398. These protocols use different beam-quality indices: %dd(10)x and TPR20,10. The effect of electron contamination in measurements of %dd(10)x has been proposed as a disadvantage
H Fujita et al.
The British journal of radiology, 82(978), 504-508 (2009-01-21)
It is useful to utilise a computed radiography system with a combination of storage phosphor plates and therapy cassettes for portal images. However, the therapy cassette has some disadvantages. The objective of the present study was to determine whether the
I Sewerin
Tandlaegebladet, 94(12), 483-486 (1990-09-01)
The lead foil of dental x-ray film packets may cause a number of artifacts; especially well known are the "tractor treads" and "herringbone patterns" following a backward filmpositioning in the patient's mouth. In the present paper a specific and seldomly
A Janhom et al.
Dento maxillo facial radiology, 29(1), 20-27 (2000-02-02)
To determine the interaction between image noise and file compression, with special emphasis on the accuracy of caries diagnosis. Fifty-nine bitewing radiographs of patients were taken simultaneously with Ektaspeed Plus (Eastman-Kodak, Rochester, NY, USA) film without lead foil and the