Documentos clave
GF85774708
Platinum-rhodium alloy, Pt87Rh13
5m wire, 0.025mm diameter, annealed
Sinónimos:
PT035100
Seleccione un Tamaño
1 EA
446,00 €
446,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EA
446,00 €
About This Item
Código UNSPSC:
11101711
NACRES:
NA.23
446,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Formulario
wire
fabricante / nombre comercial
Goodfellow 857-747-08
Descripción general
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)