Documentos clave
GF85718065
Copper-titanium alloy, Cu56.4Ti43.6
powder, 45micron max. particle size, alloy pre-cursor, 20g
Sinónimos:
CU276010
Seleccione un Tamaño
1 EA
371,00 €
371,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EA
371,00 €
About This Item
Código UNSPSC:
31152304
NACRES:
NA.23
371,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Formulario
powder
fabricante / nombre comercial
Goodfellow 857-180-65
peso
20 g
tamaño de la part. máx.
45 μm
Descripción general
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)