Documentos clave
GF85503528
Platinum-iridium alloy, Pt90Ir10
0.1m insulated wire, 0.05mm conductor diameter, 0.009mm insulation thickness, ptfe (polytetrafluoroethylene) insulation, 99.999%
Sinónimos:
PT025835
Seleccione un Tamaño
1 EA
297,00 €
297,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EA
297,00 €
About This Item
Código UNSPSC:
11101711
NACRES:
NA.23
297,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
descripción
ptfe (polytetrafluoroethylene) insulation
Ensayo
99.999%
Formulario
wire (insulated)
fabricante / nombre comercial
Goodfellow 855-035-28
Longitud
0.1 m
conductor diám.
0.05 mm
aislamiento grosor
0.009 mm
Descripción general
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)