Documentos clave
GF85494224
Alumina/Silica/Boria
fiber, tex number 680, Al2O3 62%/SiO2 24%/B2O3 14%, length 2 m, number of filaments
Sinónimos:
AL625725
Seleccione un Tamaño
1 EA
258,00 €
258,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EA
258,00 €
About This Item
Código UNSPSC:
11181511
NACRES:
NA.23
258,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Formulario
fibers
fabricante / nombre comercial
Goodfellow 854-942-24
Longitud
2 m
Descripción general
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Información legal
Product of Goodfellow
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)