Documentos clave
GF85278178
Fecralloy - Iron-Chromium, Fe72.8Cr22Al5Y0.1Zr0.1
foil, 0.2m coil, 0.01mm thickness, as rolled
Sinónimos:
FE080205
Seleccione un Tamaño
1 EA
851,00 €
851,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EA
851,00 €
About This Item
Código UNSPSC:
11101712
NACRES:
NA.23
851,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Formulario
foil (coil - as rolled)
fabricante / nombre comercial
Goodfellow 852-781-78
tamaño × grosor
0.2 m × 0.01 mm
Descripción general
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)