Documentos clave
GF85237915
Alumina
tube, outside diameter 2.5 mm, length 450 mm, wall thickness 0.6 mm
Sinónimos:
AL607050
Seleccione un Tamaño
1 EA
439,00 €
439,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EA
439,00 €
About This Item
Código UNSPSC:
11181511
NACRES:
NA.23
439,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Formulario
tubes
fabricante / nombre comercial
Goodfellow 852-379-15
Longitud
450 mm
D.E.
2.5 mm
pared grosor
0.6 mm
Categorías relacionadas
Descripción general
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Información legal
Product of Goodfellow
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)