Documentos
GF85073755
Polyimide
(PI), tube, outside diameter 2.10mm, L 100 mm, wall thickness 0.05 mm
Sinónimos:
IM307200
About This Item
Código UNSPSC:
12352100
NACRES:
NA.23
formulario
tubes
fabricante / nombre comercial
Goodfellow 850-737-55
Longitud
100 mm
pared grosor
0.05 mm
Descripción general
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Información legal
Product of Goodfellow
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable