Documentos clave
GF84807614
Phosphor bronze alloy, Cu94Sn6
foil, 1m coil, 0.005mm thickness, as rolled
Sinónimos:
CU050200
Seleccione un Tamaño
1 EA
2100,00 €
2100,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EA
2100,00 €
About This Item
Código UNSPSC:
11101711
NACRES:
NA.23
2100,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Formulario
foil (coil - as rolled)
fabricante / nombre comercial
Goodfellow 848-076-14
tamaño × grosor
1 m × 0.005 mm
Descripción general
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)