Documentos clave
GF84668686
Glass Sealing Alloy, Fe54Ni29Co17
foil, 75 x 75mm, 0.75mm thickness, annealed, light tight (lt)
Sinónimos:
FE040330
Seleccione un Tamaño
1 EA
331,00 €
5 EA
1260,00 €
331,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EA
331,00 €
5 EA
1260,00 €
About This Item
Código UNSPSC:
11101712
NACRES:
NA.23
331,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
descripción
light tight (lt)
Formulario
annealed (
quarter hard)
foil (
quarter hard)
fabricante / nombre comercial
Goodfellow 846-686-86
tamaño × grosor
75 mm × 75 mm × 0.75 mm
Descripción general
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)