Documentos clave
GF84662736
Hastelloy® C276 - heat resisting alloy, Ni57Mo17Cr16FeWMn
1000mm tube, 6.35mm outside diameter, 0.9mm wall thickness, 4.55mm inside diameter
Sinónimos:
NI147200
Seleccione un Tamaño
1 EA
574,00 €
574,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EA
574,00 €
About This Item
Código UNSPSC:
11101712
NACRES:
NA.23
574,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Formulario
tubes
fabricante / nombre comercial
Goodfellow 846-627-36
L × grosor de la pared
1000 mm × 0.9 mm
D.E. × D.I.
6.35 mm × 4.55 mm
Categorías relacionadas
Descripción general
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Información legal
Hastelloy is a registered trademark of Haynes International, Inc.
Hastelloy is a registered trademark of Haynes International, Inc.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)