Documentos clave
GF84657707
Quartz - fused
rod, 20.0 mm diameter, length 1000 mm
Sinónimos:
SI617990
Seleccione un Tamaño
1 EA
1080,00 €
1080,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EA
1080,00 €
About This Item
Código UNSPSC:
11101503
NACRES:
NA.23
1080,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Formulario
rod
fabricante / nombre comercial
Goodfellow 846-577-07
Longitud
1000 mm
diámetro
20.0 mm
Categorías relacionadas
Descripción general
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Información legal
Product of Goodfellow
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)