Documentos clave
GF84613923
Polyimide
(PI), tube, outside diameter 0.196mm, L 200 mm, wall thickness 0.015 mm
Sinónimos:
IM307015
Seleccione un Tamaño
1 EA
254,00 €
5 EA
1030,00 €
10 EA
1880,00 €
254,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EA
254,00 €
5 EA
1030,00 €
10 EA
1880,00 €
About This Item
Código UNSPSC:
12352100
NACRES:
NA.23
254,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Formulario
tubes
fabricante / nombre comercial
Goodfellow 846-139-23
Longitud
200 mm
pared grosor
0.015 mm
Descripción general
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Información legal
Product of Goodfellow
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)