Documentos clave
GF84490421
Stainless steel - 17-4ph
rod, 8.0 mm diameter, Fe/Cr17%/Ni 4%, length 500 mm
Sinónimos:
FL017910
Seleccione un Tamaño
1 EA
248,00 €
248,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EA
248,00 €
About This Item
Código UNSPSC:
11171600
NACRES:
NA.23
248,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Formulario
rod
fabricante / nombre comercial
Goodfellow 844-904-21
Longitud
500 mm
diámetro
8.0 mm
Descripción general
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Información legal
Product of Goodfellow
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)