Documentos clave
GF84316563
Waspaloy - heat resisting alloy, Ni58Cr19Co14MoTiAlFe
foil, 50mm disks, 0.25mm thickness, annealed
Sinónimos:
NI150300
Seleccione un Tamaño
10 EA
1110,00 €
1110,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
10 EA
1110,00 €
About This Item
Código UNSPSC:
11101712
NACRES:
NA.23
1110,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Formulario
annealed
foil (disks)
fabricante / nombre comercial
Goodfellow 843-165-63
tamaño × grosor
50 mm × 0.25 mm
Descripción general
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)