Documentos clave
GF84141952
Polymethylpentene
TPX®, film, thickness 0.09 mm, diam. 50 mm
Sinónimos:
ME311070
Seleccione un Tamaño
10 EA
1340,00 €
1340,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
10 EA
1340,00 €
About This Item
Código UNSPSC:
12352100
NACRES:
NA.23
1340,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Formulario
film
fabricante / nombre comercial
Goodfellow 841-419-52
Diámetro
50 mm
grosor
0.09 mm
Descripción general
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Información legal
Product of Goodfellow
TPX is a registered trademark of Mitsui Petrochemical Industries, Ltd.
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)