Documentos clave
GF83824083
Silver-copper alloy, Ag72Cu28
foil, 100 x 100mm, 0.25mm thickness
Sinónimos:
AG060250
Seleccione un Tamaño
1 EA
390,00 €
5 EA
1480,00 €
390,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EA
390,00 €
5 EA
1480,00 €
About This Item
Código UNSPSC:
11101711
NACRES:
NA.23
390,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Formulario
foil
fabricante / nombre comercial
Goodfellow 838-240-83
tamaño × grosor
100 mm × 100 mm × 0.25 mm
Categorías relacionadas
Descripción general
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)