Documentos clave
GF83169322
T2 - thermocouple alloy, Ni95(Al+Mn+Si)5
rod, 1000mm x 2.0mm diameter, annealed
Sinónimos:
NI107905
Seleccione un Tamaño
1 EA
282,00 €
5 EA
1140,00 €
282,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EA
282,00 €
5 EA
1140,00 €
About This Item
Código UNSPSC:
11101711
NACRES:
NA.23
282,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Formulario
rod
fabricante / nombre comercial
Goodfellow 831-693-22
L × diám.
1000 mm × 2.0 mm
Descripción general
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)