Documentos clave
GF82951184
Polyhydroxybutyrate - Biopolymer
(PHB), granule, 5 mm nominal granule size, weight 100 g
Sinónimos:
BU396311
About This Item
Código UNSPSC:
12352100
NACRES:
NA.23
Formulario
granular
fabricante / nombre comercial
Goodfellow 829-511-84
peso
100 g
tamaño nominal del gránulo
5 mm
Descripción general
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Información legal
Product of Goodfellow
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Preguntas
  1. please provide the molecular weight of this product
    1 respuesta
    1. The product is manufactured by Goodfellow as mentioned in the "Properties". Goodfellow shares the molecular weight of the product to be 550k g/mol under their product number 829-511-84.
      ¿Le ha resultado útil?