Documentos clave
GF82699633
Gold/Nickel
wire, 0.80 mm diameter, Au82%/Ni18%, length 0.05 m, temper annealed
Sinónimos:
AU055160
Seleccione un Tamaño
1 EA
447,00 €
447,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EA
447,00 €
About This Item
Código UNSPSC:
11101711
NACRES:
NA.23
447,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Formulario
wire
fabricante / nombre comercial
Goodfellow 826-996-33
Longitud
0.05 m
diámetro
0.80 mm
Descripción general
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Información legal
Product of Goodfellow
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)