Merck
GF82245708
Cadmium
foil, 15mm disks, thickness 1.0mm, as rolled, 100%
Sinónimos:
Cadmium, CD000280
Seleccione un Tamaño
10 EA
1050,00 €
1050,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
10 EA
1050,00 €
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
Cd
Número de CAS:
Peso molecular:
112.41
Beilstein:
8137359
Número MDL:
Código UNSPSC:
12141707
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.23
1050,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Ensayo
100%
Formulario
foil
fabricante / nombre comercial
Goodfellow 822-457-08
resistividad
7.27 μΩ-cm, 22°C
diám. × grosor
15 mm × 1.0 mm
bp
765 °C (lit.)
mp
320.9 °C (lit.)
densidad
8.65 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
[Cd]
InChI
1S/Cd
Clave InChI
BDOSMKKIYDKNTQ-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Información legal
Product of Goodfellow
Pictogramas
Environment
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Listados normativos
Los listados normativos se proporcionan para los productos químicos principalmente. Para los productos no químicos sólo se puede proporcionar información limitada. Si no hay ninguna entrada, significa que ninguno de los componentes está en la lista. Es obligación del usuario garantizar el uso seguro y legal del producto.
EU REACH SVHC Candidate List
CAS No.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Stephen F Kry et al.
Journal of applied clinical medical physics, 8(4), 2679-2679 (2008-05-02)
The commonly used thermoluminescent dosimeter TLD-100 (Harshaw Chemical Company, Solon, OH) responds not only to photons and electrons, but also to neutrons that are produced during high-energy therapies. As a result, TLD-100 measurements outside of the treatment field are suspect
Y Nakamura et al.
Radioisotopes, 28(11), 675-680 (1979-11-01)
Formation cross sections and thick-target yields were studied in detail for alpha reactions and helium-3 reactions of natural cadmium in the energy range 10-40 MeV in order to determine the optimum condition for the production of medical use 11In. The
Uroš Cvelbar et al.
Nanotechnology, 19(40), 405605-405605 (2008-10-08)
Plasma-assisted synthesis of nanostructures is one of the most precise and effective approaches used in nanodevice fabrication. Here we report on the innovative approach of synthesizing nanostructured cadmium oxide films on Cd substrates using a reactive oxygen plasma-based process. Under
Urtzi Izagirre et al.
Aquatic toxicology (Amsterdam, Netherlands), 149, 145-156 (2014-03-25)
In estuaries and coastal areas, intertidal organisms may be subject to thermal stress resulting from global warming, together with pollution. In the present study, the combined effects of thermal stress and exposure to Cd were investigated in the endo-lysosomal system
Muhammad T Rafiq et al.
Ecotoxicology and environmental safety, 103, 101-107 (2014-01-15)
Food chain contamination by cadmium (Cd) is globally a serious health concern resulting in chronic abnormalities. Rice is a major staple food of the majority world population, therefore, it is imperative to understand the relationship between the bioavailability of Cd