Documentos clave
GF82234986
Arsenic telluride
lump, 10 mm max. lump size, weight 20 g, purity 99.999%
Sinónimos:
AS506100
Seleccione un Tamaño
1 EA
1510,00 €
1510,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EA
1510,00 €
About This Item
Código UNSPSC:
12352103
NACRES:
NA.23
1510,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Ensayo
99.999%
Formulario
lumps
fabricante / nombre comercial
Goodfellow 822-349-86
peso
20 g
tamaño máx. del bulto
10 mm
Categorías relacionadas
Descripción general
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Información legal
Product of Goodfellow
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)