Documentos clave
GF81202755
Carbon - vitreous - 1000c
foil, thickness 0.10 mm, size 50 × 50 mm, tolerance +0/-0.01mm
Sinónimos:
VC800210
Seleccione un Tamaño
1 EA
757,00 €
757,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EA
757,00 €
About This Item
Código UNSPSC:
12352103
NACRES:
NA.23
757,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Formulario
foil
fabricante / nombre comercial
Goodfellow 812-027-55
tamaño
50 × 50 mm
grosor
0.10 mm
Categorías relacionadas
Descripción general
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Información legal
Product of Goodfellow
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)